Fontos dokumentumok
136891
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
95%
Szinonimák:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
Forma
flakes
mp
97-103 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC=CC[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A curing agent for epoxides.
- A chemical modifier in the modification of polystyrene via Friedel-Crafts acylation for enhancing the thermal stability of the polymer.
- A reactant for the synthesis of cis-tetrahydroisoindole-1,3-dione derivatives and cyclic diimides.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
312.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
156 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?