Fontos dokumentumok
8.21095
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiophene
for synthesis
Szinonimák:
Tetrahydrothiophene, Tetramethylene sulfide, THT
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
203-728-9
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
19 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
202 °C
hatékonyság
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.1-12.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 19 °C
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
S1CCCC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup