Fontos dokumentumok
8.18284
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
Szinonimák:
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
About This Item
Lineáris képlet:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
207-716-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
199-202 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3