Fontos dokumentumok
8.06866
Sigma-Aldrich
1-Nonanol
for synthesis
Szinonimák:
1-Nonanol, Nonyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)7CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
205-583-7
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1.7 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
237 °C
hatékonyság
3560 mg/kg LD50, oral (Rat)
2960 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.80-6.10 % (v/v)
Kinematikai viszkozitás
12.97 cSt(20 °C)
bp
212.1 °C/1018 hPa
mp
-7 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 98.75 °C
sűrűség
0.83 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.827 - 0.828
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup