Fontos dokumentumok
8.20601
Sigma-Aldrich
Gluconic acid potassium salt
for synthesis
Szinonimák:
Gluconic acid potassium salt, Potassium gluconate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11KO7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
206-074-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
174-176 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1