Merck
147281
Sigma-Aldrich
Sodium benzenesulfonate
97%
Szinonimák:
Benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SO3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
Beilstein:
3918459
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39092528
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Sodium benzenesulfonate has been used in Raman spectroscopic determination of molecular structural features in sulfonated polystyrene resins. It was used as electrolyte in formation of polypyrrole coatings with varying surface morphology on stainless steel. It was used in the synthesis of 1-butyl-3-propanenitrile imidazolium benzenesulfonate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of sulfonate-based anions on the physicochemical properties of 1-alkyl-3-propanenitrile imidazolium ionic liquids.
Ziyada AK, et al.
New. J. Chem., 35(5), 1111-1116 (2011)
Raman spectroscopy of sulfonated polystyrene resins.
Edwards HGM, et al.
Vibrational Spectroscopy, 24(2), 213-224 (2000)
Formation of polypyrrole coatings on stainless steel in aqueous benzene sulfonate solution.
Su W and Iroh JO.
Electrochimica Acta, 42(17), 2685-2694 (1997)
Ramasubbu Ramani et al.
Biomacromolecules, 9(5), 1390-1397 (2008-04-19)
We present lamellar self-assembly of cationic poly(L-histidine) (PLH) stoichiometrically complexed with an anionic surfactant, dodecyl benzenesulfonic acid (DBSA), which allows a stabilized conformation reminiscent of polyproline type II (PPII) left-handed helices. Such a conformation has no intrapeptide hydrogen bonds, and
Wenyi Huang et al.
ACS nano, 6(11), 10178-10185 (2012-10-27)
High-performance graphene nanopapers are prepared from an aqueous solution of functional graphenes with benzenesulfonic acid groups via covalent bonds. The formed hydrophobic graphene nanopapers showed the highest tensile strength of 360 MPa and Young's modulus of 102 GPa for samples