Fontos dokumentumok
1550001
USP
Potassium gluconate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Potassium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
potassium gluconate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
183 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Alkalmazás
Also used to prepare standard solution for the identification by using thin layer chromatography in accordance with the given below monographs of united states pharmacopeia (USP):
- Potassium Gluconate Tablets
- Ferrous Gluconate Oral Solution
- Ferrous Gluconate Tablets
- Ferrous Gluconate Capsules
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)