8.19015
Polyethylene glycol
3000, for synthesis
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol 3000, Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 3000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 270 °C
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A surface-modification agent in the synthesis of monodispersed magnetite colloidal magnetic nanoparticles.
- A precipitating agent in the crystallization of oligoxyloglucan reducing-end specific cellobiohydrolase (OXG-RCBH) by the hanging-drop vapor diffusion method.
- A solvent and phase-transfer catalyst (PTC) in the application of aqueous biphasic reactive extraction.
- An additive in the preparation of polysulfone membrane to study the porometry.
Analízis megjegyzés
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Average molecular mass: 2700 - 3300
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup