8.17019
Polyethylene glycol
3000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 3000, PEG
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
scales
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
molekulatömeg
average Mn 3000
technika/technikák
API processing | nano-milling: suitable
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
55-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 270 °C
sűrűség
1.21 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup