Fontos dokumentumok
1546525
USP
Polyethylene glycol 3000
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(ethylene glycol), PEG
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyethylene glycol
molekulatömeg
Mw 2700-3300
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
281.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138.6 °C - closed cup