Fontos dokumentumok
15614
Hexamethylenetetramine
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99-100.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
szennyeződések
acidic and alkalic reac. substances, complies
residual solvents, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free formaldehyde
veszteség
≤2% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
250 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?