Fontos dokumentumok
51782
Linalool
analytical standard
Szinonimák:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőznyomás
0.17 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis