Fontos dokumentumok
49599
Linalyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
gőznyomás
0.1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
sűrűség
1.448-1.452 at 20 °C
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?