Fontos dokumentumok
230286
Phosphonitrilic chloride trimer
99%
Szinonimák:
1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine-2,2,4,4,6,6-hexachloride, 1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexachloride, Hexachlorocyclotriphosphazene
Teszt
99%
form
solid
mp
112-115 °C (lit.)
sűrűség
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
InChI
1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?