Fontos dokumentumok
8.18402
Sigma-Aldrich
Polytetrahydrofuran 1000
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) for synthesis
Szinonimák:
Polytetrahydrofuran 1000, PTHF
About This Item
Lineáris képlet:
H(C4H8O)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.21
Forma:
liquid
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
mp
23-28 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 240 °C
oldhatóság
<10 g/L
sűrűség
0.982 g/cm3 at 30 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Analízis megjegyzés
Melting range (lower value): ≥ 23 °C
Melting range (upper value): ≤ 28 °C
Hydroxyl value: 109 - 115
Average molecular mass: 975 - 1025
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3