Fontos dokumentumok
345296
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~1,000
Szinonimák:
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~1,000
tartalmaz
0.05-0.07% BHT as stabilizer
mp
25-33 °C
sűrűség
0.974 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Thermally reversible urethane -epoxy networks.
- Poly(hexamethylene 2,6-naphthalate)-block-poly(tetrahydrofuran) (PHN-b-N-pTHF) copolymers with shape memory effect via melt polycondensation.
- Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(tetrahydrofuran) composite for the fabrication of memory organic electrochemical transistors.
Tulajdonságok és előnyök
- High flexibility
- Hydrolytic stability
- Excellent abrasion resistance
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>325.4 °F - Tag open cup
Lobbanási pont (C)
> 163 °C - Tag open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?