Fontos dokumentumok
202304
Poly(propylene glycol)
average Mn ~425
Szinonimák:
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
molekulatömeg
average Mn ~425
tartalmaz
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
törésmutató
n20/D 1.447
viszkozitás
80 cSt(25 °C)(lit.)
hidroxil érték
263 mg KOH/g
oldhatóság
water: miscible (completely)
sűrűség
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a plasticizer as it does not crystalize, has a low glass transition temperature, and is biocompatible. For example, it can be used in the plasticization of polylactic acid.
- To prepare the aqueous biphasic system for the recovery of ectoine from Halomonas salina cells.
- To study the virtual transition from supramolecular polymer(PPG) toconventional polymer(PPO).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
445.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
229.44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?