Merck
345334
Sigma-Aldrich
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,900
Szinonimák:
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
About This Item
Lineáris képlet:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
average Mn ~2,900
mp
30-43 °C
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Általános leírás
Poly(tetrahydrofuran) (PTHF) is a polyether that can be prepared by the cationic polymerization of tetrahydrofuran in the presence of a variety of initiator systems.
Alkalmazás
PTHF can be used in the preparation of soft segment polyurethane for a variety of applications. It can also be used in the surface modification of cellulose fibers which can further be used as reinforcing polymerix materials.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>325.4 °F - Tag open cup
Lobbanási pont (C)
> 163 °C - Tag open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Melting behavior of poly (tetrahydrofuran)-S and their blends
Tsuchiya M and Kojima T
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 72(2), 651-655 (2003)
Surface functionalization of cellulose by grafting oligoether chains
Bras J, et al.
Materials Chemistry and Physics, 120(2-3), 438-445 (2010)
Mass spectral analysis of low-temperature pyrolysis products from poly (tetrahydrofuran)
Lattimer RP
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 57(1), 57-76 (2001)
25. Polytetrahydrofuran
Sugar Series, 13, 186-204 (2000)
Jae Hyung Park et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(5), 527-542 (2002-08-17)
A multiblock copolymer composed of poly(ethylene oxide) (PEO) and poly(tetramethylene oxide) (PTMO) and which forms a physical hydrogel was blended with Pellethane, a commercial segmented polyurethane (SPU) developed for various biomedical devices, to provide a PEO-rich surface with improved stability.