Merck
216836
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisocyanate
technical grade, 80%
Szinonimák:
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NCO)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.16
Beilstein:
744602
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
6 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
Teszt
80%
öngyulladási hőmérséklet
>1148 °F
robbanási határérték
9.5 %
törésmutató
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
oldhatóság
acetone and ethanol: soluble(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: miscible(lit.)
chlorobenzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
kerosene: miscible(lit.)
olive oil: miscible(lit.)
sűrűség
1.225 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Remainder tolylene 2,6-diisocyanate
Jogi információk
Product of BASF AG (Aktiengesellschaft)
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhenbin Zhang et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 970, 457-467 (2013-01-04)
Capillary electrochromatography (CEC) has been shown to be a promising technique for miniaturized enantioseparations. Here we present the preparation and application of positively charged cellulose derivative-based chiral stationary phases (CSPs) for the CEC separation of enantiomers. The cellulose derivatives were
Gabriel Kiss et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-16)
Ester polyurethane (PU) foam waste was reacted at atmospheric pressure in an autoclave and using microwaves with diethylene glycol (DEG) at different PU/DEG ratios in the presence of diethanolamine as a catalyst to find the glycolysis conditions that allow for
Effects of solvent polarity on the reaction of phenol with tolylene-2, 4-diisocyanate.
Yang PF, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 123(1), 580-584 (2012)
Zhifang Yang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(12), 9386-9392 (2010-04-29)
A novel ABA triblock copolymer containing electroactive tetraaniline [(ANI)(4)] and poly(ethylene oxide) (PEO600, M(n) = 600), (ANI)(4)-b-PEO600-b-(ANI)(4), was synthesized by coupling tetraaniline and PEO600 with tolylene 2,4-diisocyanate. FTIR, NMR, and UV-vis spectroscopy were combined to characterize the chemical structure of
Norman Mangner et al.
JACC. Cardiovascular imaging, 7(12), 1198-1205 (2014-10-13)
The aim of our study was to assess geometric and functional changes of the heart in obese compared with nonobese children and adolescents. Obesity in children and adolescents has increased over the past decades and is considered a strong risk