Fontos dokumentumok
202355
Poly(propylene glycol)
average Mn ~4,000
Szinonimák:
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
leírás
functionality 1.7
molekulatömeg
average Mn ~4,000
szennyeződések
≤0.035% Water (Karl Fischer)
viszkozitás
1,300 cP(25 °C)(lit.)
hidroxil érték
28 mg KOH/g
oldhatóság
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
sűrűség
1.004 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize biodegradable poly(ether-ester) networks via UV photopolymerization.
- As a stabilizing agent in the preparation of metal nanoparticles such as gold nanoparticles.
- As a starting material to prepare silane-terminatedpoly(urethane-urea)s (SPUR) polymers.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
445.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
229.44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?