Fontos dokumentumok
202320
Poly(propylene glycol)
average Mn ~1,000
Szinonimák:
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
molekulatömeg
average Mn ~1,000
tartalmaz
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
törésmutató
n20/D 1.449
viszkozitás
150 cSt(25 °C)(lit.)
hidroxil érték
111 mg KOH/g
oldhatóság
water: miscible (completely)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize multiblock thermo-responsive smart polymers for various biomedical applications. The presence of PPG is the main reason for the thermosensitivity of these polymers. For example, it can be used to synthesize poly(ester urethane)s.
- For the surface modification of sisal fiber to enhance nucleating ability.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
445.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
229.44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?