Fontos dokumentumok
15420
Boc-Gly-OH
≥99.0% (T), for peptide synthesis
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine, Boc-glycine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Boc-Gly-OH, ≥99.0% (T)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
izzítási maradék
≤0.05%
mp
86-89 °C (lit.)
86-89 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For the esterification reaction to synthesize N-Boc amino acid esters for peptide chemistry.
- For the synthesis of tripeptide H-Gly-Pro-Glu-OH, analogs of neuroprotective drugs.
- As a promoter for the allylation of hydrazones and isatin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?