Fontos dokumentumok
8.18084
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile
for synthesis
Szinonimák:
3-Hydroxypropionitrile, ß-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
203-704-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.0-4.5 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
228 °C/1013 hPa
mp
-46 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 128 °C (DIN 51758)
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N#CCCO
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.045 - 1.047
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup