1.04078
Gelatin
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Gelatin
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder
powder
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg