Fontos dokumentumok
1659000
USP
Thimerosal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Mercury-([o-carboxyphenyl]thio)ethyl sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
thimerosal
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
- Thimerosal Tincture
- Thimerosal Topical Aerosol®
- Thimerosal Topical Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3