1.01005
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Acetone chloroform, Chlorbutol, Chloretone, Chlorobutanol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.5-6 (20 °C, 7.7 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
78 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 100 °C
oldhatóság
7.7 g/L
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.