Merck
1.37000
SAFC
Acetic acid
100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Glacial acetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.07 (vs air)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
100%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
800 °F
robbanási határérték
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technika/technikák
API processing | salt formation: suitable
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
parenterals
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Suitable for cleaning in place
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup