Fontos dokumentumok
PHR1587
Thimerosal
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Thimerosal, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Mercury-([o-carboxyphenyl]thio)ethyl sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000109
traceable to USP 1659000
API-család
thimerosal
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?