Merck
169099
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene
technical grade, 55%
Szinonimák:
DVB HP, Diethenylbenzene, Vinylstyrene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH=CH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
0.9 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
tartalmaz
≤1500 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
robbanási határérték
0.7 %, 75 °F
6.5 %, 130 °F
koncentráció
55%
törésmutató
n20/D 1.561 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Divinylbenzene (DVB) has a benzene ring in combination with meta and para isomers of DVB and ethylvinylbenzene. It acts as a monomeric unit which facilitates the preparation of polydivinylbenzene by anionic polymerization.
Alkalmazás
DVB can be used as a crosslinking agent in the synthesis of silicon/carbon composite for use as an anode material for lithium ion batteries. It can also be used as a monomer to synthesize dimer particles by seed polymerization method for potential uses in electrical clutches and shock absorbers.
Egyéb megjegyzések
contains 4-ethylvinylbenzene and 3-ethylvinylbenzene
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of silicon/carbon, multi-core/shell microspheres using solution polymerization for a high performance Li ion battery.
Shin K, et al.
Electrochimica Acta, 58(4), 578-582 (2011)
Monodisperse conducting colloidal dipoles with symmetric dimer structure for enhancing electrorheology properties.
Shin K, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 374(1), 18-24 (2012)
Sensitive detection of 2, 4, 6-trinitrotoluene by tridimensional monitoring of molecularly imprinted polymer with optical fiber and five-branched gold nanostars.
Cennamo N, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 208(4), 291-298 (2015)
Improved rate capability of lithium-ion batteries with Ag nanoparticles deposited onto silicon/carbon composite microspheres as an anode material.
Kwon E, et al.
Solid State Ionics, 237(4), 28-33 (2013)
Synthesis and Characterization of Linear Poly (divinylbenzene-co-ethylvinylbenzene) via a Cationic Solid Catalyst.
Bensaada N, et al.
Orient. J. Chem., 29(4), 1631-1635 (2014)