Fontos dokumentumok
C121452
p-Cymene
99%
Szinonimák:
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.62 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
robbanási határérték
5.6 %
törésmutató
n20/D 1.490 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
sűrűség
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?