Fontos dokumentumok
W355801
α-Terpinene
≥89%, FCC, FG
Szinonimák:
1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, p-Mentha-1,3-diene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥89%
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
173-175 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 1ml/2ml, clear, colorless
sűrűség
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
terpineol (mixture of isomers), Alpha-terpinene
Érzékszervi
lemon; medicinal; citrus; woody
SMILES string
CC(C)C1=CC=C(C)CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Antidepressant and anxiolytic potential of Citrus reticulata Blanco essential oil: a network pharmacology and animal model study.: This study evaluates the antidepressant and anxiolytic effects of essential oils containing α-Terpinene, providing evidence of its therapeutic potential in mental health treatments (Nguyen et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?