Fontos dokumentumok
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
Szinonimák:
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H24N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
224-207-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.001 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
260 °C
hatékonyság
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
146-148 °C/1 hPa
mp
-32 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 139 °C
sűrűség
1.01 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
282.2 °F
Lobbanási pont (C)
139 °C