Fontos dokumentumok
D16401
1,12-Diaminododecane
98%
Szinonimák:
1,12-Dodecanediamine, Dodecamethylenediamine
Teszt
98%
form
flakes
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H28N2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-14H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
311.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
155 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?