Fontos dokumentumok
176095
2,2′-Oxydiethylamine dihydrochloride
97%
Szinonimák:
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride, 2-Aminoethyl ether dihydrochloride
Teszt
97%
Forma
solid
mp
230-234 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)