Fontos dokumentumok
D14204
1,10-Diaminodecane
97%
Szinonimák:
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
Teszt
97%
Forma
solid
bp
140 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?