40077-U
EPA 506 Phthalate Mix (7 component)
certified reference material, 1000 μg/mL each component in isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 506
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL each component in isooctane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F
Lobbanási pont (C)
-12 °C