Fontos dokumentumok
8.02892
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
for synthesis
Szinonimák:
Dibutyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
205-575-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
6.4 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
175 °C
hatékonyság
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.9-8.5 % (v/v)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
140-143 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 25 °C
oldhatóság
10 g/L
sűrűség
0.769 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup