Merck
31445-M
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Szinonimák:
Sodium superoxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥95%
Forma:
powder
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Ügynökség
reag. ISO
Teszt
≥95%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by the matrix reaction of sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported.
Alkalmazás
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir, Pt and rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in various geological samples.
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)