Fontos dokumentumok
1.04761
Supelco
Iodine
sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Iodine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141916
EC index szám:
231-442-4
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
0.41 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
form
solid
hatékonyság
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
1425 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.4 ( in H2O, saturated solution)
kinematic viscosity
0.57 cSt(116 °C) (liquid)
bp
185 °C/1013 hPa
mp
114 °C
oldhatóság
0.3 g/L
sűrűség
4.93 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
2100 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/I2/c1-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): 99.8 - 100.5 %
Identity: passes test
Bromide and Chloride (as Cl): ≤ 0.005 %
Non volatile matter (105 °C): ≤ 0.01 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocols
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.