Merck
39030
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethylenediamine
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
Méret kiválasztása
100 ML
28 500,00 Ft
500 ML
84 700,00 Ft
28 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
28 500,00 Ft
500 ML
84 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.15
Beilstein:
605279
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
28 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.427
bp
104-106 °C (lit.)
sűrűség
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N-Dimethylethylenediamine is a bidentate ligand that can be used:
  • To synthesize Schiff base ligands to prepare their zinc alkyl and zinc alkoxide complexes that initiate ring-opening polymerization of lactides.[1]
  • As a ligand to prepare copper azido polymers.[2]
  • In the synthesis of naphthalimides such as amonafide, an antitumor agent.[3]
  • As the receptor in building fluorescent signaling systems to perturb the photoinduced intramolecular electron transfer (PET) process from the nitrogen lone-pair to the fluorophore.[4]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pei Zhao et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(17), 5779-5786 (2019-01-24)
Nosocomial infections are a major problem in medical health care. To solve this problem, a series of antimicrobial waterborne paints were prepared by using antimicrobial hyperbranched (HB) emulsifiers. The HB-emulsifiers were prepared by polymerizing AB2 monomers obtained in a one-step
Synthesis, structures, and magnetic behavior of a series of copper (II) azide polymers of Cu4 building clusters and isolation of a new hemiaminal ether as the metal complex.
Mukherjee S, et al.
Inorganic Chemistry, 50(8), 3621-3631 (2011)
Perturbation of the PET process in fluorophore? spacer? receptor systems through structural modification: Transition metal induced fluorescence enhancement and selectivity.
Bag B and Bharadwaj P K
The Journal of Physical Chemistry B, 109(10), 4377-4390 (2005)
Intramolecular Aryne-Furan Cycloadditions for the Synthesis of Anticancer Naphthalimides.
Prevost S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(8), 4871-4881 (2018)
Ring-opening polymerization of lactides initiated by zinc alkoxides derived from NNO-tridentate ligands.
Chen H Y, et al.
Macromolecules, 39(11), 3745-3752 (2006)