Fontos dokumentumok
8.07994
Sigma-Aldrich
3-Sulfolene
for synthesis
Szinonimák:
3-Sulfolene, 2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
EC index szám:
201-059-7
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
crystals
hatékonyság
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
62-65 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 112 °C
oldhatóság
130 g/L
sűrűség
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
térfogatsúly
840 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup