Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
475 °F
robbanási határérték
8 %
szennyeződések
acidity, passes test
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
sűrűség
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Non-polar compounds from various samples, such as plant materials or organic mixtures.
- Carotenoids from the marine Thraustochytrium sp. ONC-T18.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-56.2 °F
Lobbanási pont (C)
-49 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?