Fontos dokumentumok
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
Szinonimák:
Succinimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H5NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-635-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 hPa ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
powder
hatékonyság
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 201 °C
oldhatóság
330 g/L
sűrűség
1.4 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1