Fontos dokumentumok
8.01949
Sigma-Aldrich
N-Bromosuccinimide
for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Bromosuccinimide, NBS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-877-2
NACRES:
NA.22
Terméknév
N-Bromosuccinimide, for synthesis
gőznyomás
14.8 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
mp
174-179 °C
oldhatóság
14.8 g/L (decomposition)
sűrűség
2.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Mechanistic study on iodine-catalyzed aromatic bromination of aryl ethers by N-bromosuccinimide: This study explores the roles of NBS in organic synthesis, particularly in radical and electrophilic substitutions (Pramanick et al., 2017).
  • One‐Pot Protocol for the Synthesis of Imidazoles and Quinoxalines using N‐Bromosuccinimide: This paper reports a green, efficient synthesis of heterocycles mediated by NBS (Pardeshi et al., 2017).
  • N-Bromosuccinimide as an Interfacial Alleviator for Br/I Exchange in Perovskite for Solar Cell Fabrication: This research demonstrates the use of NBS in improving the crystallization and defect passivation in perovskite solar cells (Pegu et al., 2021).
  • N‐Bromosuccinimide‐Mediated Radical Cyclization of 3‐Arylallyl Azides: Synthesis of 3‐Substituted Quinolines: Discusses the application of NBS under visible light irradiation to synthesize quinolines (Wang et al., 2015).
  • N-Bromosuccinimide mediated synthesis of triazatruxenes from indoles: This study highlights the cyclotrimerization of indoles using NBS, demonstrating its utility as a reagent in complex organic transformations (Toworakajohnkun et al., 2017).
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3