Fontos dokumentumok
8.02811
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
for synthesis
Szinonimák:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4ClNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
133.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
204-878-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
sűrűség
1.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): conforms
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2