Fontos dokumentumok
124753
Succinamide
98%
Szinonimák:
Succinic diamide
Teszt
98%
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
cold water: soluble 220 part
boiling water: soluble 9 part
alcohol: insoluble
diethyl ether: insoluble
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)CCC(N)=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2,(H2,5,7)(H2,6,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNCZNSNPXMPCGN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)