Fontos dokumentumok
46951-U
trans-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Teszt
99.9% (chromatography)
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
10 mg/mL in heptane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
single component solution
funkcionális csoport
ester (methyl)
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
O(C)C(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4.0 °C - closed cup