Fontos dokumentumok
8.06538
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
for synthesis
Szinonimák:
Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate
Méret kiválasztása
5 G
8 250,00 Ft
250 G
24 500,00 Ft
500 G
26 400,00 Ft
8 250,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
8 250,00 Ft
250 G
24 500,00 Ft
500 G
26 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3NaO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
204-699-5
NACRES:
NA.22
8 250,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
240 °C
hatékonyság
2037 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
127 °C (decomposition)
sűrűség
1.3 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis and Biological Evaluations: A study on the cyclization of berberine and magnolol with metformin in the presence of sodium methylate, exploring pharmaceutical applications. (Cao et al., 2017).
  • Synthesis of 5-Acetyl Derivatives of Alkyl 2-Furoates: This research focuses on the synthesis of acetyl derivatives using sodium methylate, demonstrating its role in organic synthesis. (Kuticheva et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (NaOH): ≤ 1.0 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup