Fontos dokumentumok
184489
1,3-Dichloro-2-propanol
97%
Szinonimák:
Glycerol-α,γ-dichlorohydrin
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.483 (lit.)
bp
174.3 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 10 part
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
1.363 g/mL at 20 °C
1.351 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
hydroxyl
SMILES string
OC(CCl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,3-Dichloro-2-propanol is used as a pharmaceutical intermediate and solvent for paints, lacquers, and epoxy resins.
Alkalmazás
- Hydroxyl-N-tosylcyclams via sodium ethoxide catalyzed cyclization reaction with di(poly)-N-tosylamides.
- (R)-Epichlorohydrin using biocatalysts.
- 1,3-dichloropropene, a soil fumigant, and synthetic glycerol.
It can also be used as an intermediate in the production of epoxy resins, as well as a solvent for hard resins and nitrocellulose.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?