Fontos dokumentumok
202533
1,3-Butadiene diepoxide
97%
Szinonimák:
1,2,3,4-Diepoxybutane
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
25 mmHg ( 56 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
<3% methylene chloride
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1OC1C2CO2
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?